Stampa…
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
A0774-25G A0774-500G A0774-100G
TCIAA0774-25GEA 28 EUR
TCIAA0774-25G TCIAA0774-500G TCIAA0774-100G
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina ≥97.0% (by GC)
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina
Formula: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Punto di ebollizione: 146°C
Punto di fusione: ∼ 0 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 143°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008173
CAS Number: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c6e6909e5831ff4a1cd51b869b2f5ba5e408ab0&vid=8c6e6909e5831ff4a1cd51b869b2f5ba5e408ab0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %