Stampa…
Dietilammina cloridrato ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0468-500G D0468-25G
TCIAD0468-500GEA 115 EUR
TCIAD0468-500G TCIAD0468-25G
Dietilammina cloridrato ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Dietilammina cloridrato
Formula: C₄H₁₂ClN
Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 220…225 °C
Densità: 1,0475 g/cm³ (21 °C)
MDL Number: MFCD00012499
CAS Number: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be70eb5c44e9e91c50b135a3bd500784917127fd&vid=be70eb5c44e9e91c50b135a3bd500784917127fd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.5 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 227.0 to 234.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Water max. 3.0 %