N-Ethyl-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-methylaniline
Formula:
C₉H₁₃N Peso molecolare: 135.21 g/mol Punto di ebollizione: 214°C Punto di fusione: -15 Flash Pt: 98°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026695 CAS Number: 94-68-8 EINECS: 202-354-3 UN: 2754 ADR: 6.1 II |
|
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |