2,4,6-Triaminopyrimidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₇N₅ Punto di ebollizione: 324 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 249°C Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006100 CAS Number: 1004-38-2 EINECS: 213-720-7 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | very faint turbidity |