Stampa…
4,4'-Diaminodifenilmetano ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 4,4’-Diaminodiphenylmethane, Bis(4-aminophenyl)methane, 4,4'-Diaminodiphenylmethane, 4,4'-Methylenedianiline
M0220-500G M0220-25G
TCIAM0220-500GEA 35 EUR
TCIAM0220-500G TCIAM0220-25G
4,4'-Diaminodifenilmetano ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,4'-Diaminodifenilmetano
Formula: C₁₃H₁₄N₂
Punto di ebollizione: 257°C
Punto di fusione: 91…92 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007914
CAS Number: 101-77-9
EINECS: 202-974-4
UN: 2651
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ab28932eee832fa367723a9c5fb2609a9512bad&vid=4ab28932eee832fa367723a9c5fb2609a9512bad&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green pellet
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 94.0 deg-C