Stampa…
Acido solfanilico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
S0120-25G S0120-500G
TCIAS0120-25GEA 16 EUR
TCIAS0120-25G TCIAS0120-500G
Acido solfanilico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Acido solfanilico
Formula: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Punto di ebollizione: 363 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 288°C
Densità: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007886
CAS Number: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 14,08926
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b06ceb5c3db7565cdc317b2d31e0c8e34e4863a4&vid=b06ceb5c3db7565cdc317b2d31e0c8e34e4863a4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Na2CO3 almost transparency
Nitrous salt max. 0.5 ppm