Stampa…
Solfanilammide ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Amminobenzinsolfonammide
S0119-25G S0119-500G S0119-100G
TCIAS0119-25GEA 16 EUR
TCIAS0119-25G TCIAS0119-500G TCIAS0119-100G
Solfanilammide ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Solfanilammide
Formula: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Peso molecolare: 172,21 g/mol
Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 163…167 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007939
CAS Number: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 14,08925
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df665336ec0e4fbfe2c0604076fb8298220424e3&vid=df665336ec0e4fbfe2c0604076fb8298220424e3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Diazo Method) min. 99.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency