Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
T0740-25G
T0740-500G
TCIAT0740-25GEA
17
EUR
TCIAT0740-25G
TCIAT0740-500G
Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato
Formula:
NH₂C(CH₂OH)₃·HCl Punto di fusione: 150…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012590 CAS Number: 1185-53-1 EINECS: 214-684-5 Merck Index: 12,09902 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |