Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0321-25G A0321-500G
TCIAA0321-25GEA 16 EUR
TCIAA0321-25G TCIAA0321-500G
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Punto di ebollizione: 220°C
Punto di fusione: 169…172 °C
Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004679
CAS Number: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,09772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=111a48de13c37afd5f6305de8c40279b3a234cdd&vid=111a48de13c37afd5f6305de8c40279b3a234cdd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency