Stampa…
2-Amino-2-metilpropanolo ≥93.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
A0333-25ML A0333-500ML
TCIAA0333-25MLEA 22 EUR
TCIAA0333-25ML TCIAA0333-500ML
2-Amino-2-metilpropanolo ≥93.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-2-metilpropanolo
Formula: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Peso molecolare: 89,14 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18…26 °C
Densità: 0,667 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008051
CAS Number: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 14,00449
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a97bee4896391e0e2d0b3d180e39e84cff2f523b&vid=a97bee4896391e0e2d0b3d180e39e84cff2f523b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %