Stampa…
o-Anisidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
A0486-25ML A0486-500ML
TCIAA0486-25MLEA 16 EUR
TCIAA0486-25ML TCIAA0486-500ML
o-Anisidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
o-Anisidina
Formula: C₇H₉NO
Punto di ebollizione: 225°C
Punto di fusione: 5 °C
Densità: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 111°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007688
CAS Number: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00667
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b13c2594ec56be0a04ee9e9015373cb8e3af5ed&vid=2b13c2594ec56be0a04ee9e9015373cb8e3af5ed&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %