Stampa…
3-Nitro-o-toluidina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
N0455-25G N0455-250G
TCIAN0455-25GEA 72 EUR
TCIAN0455-25G TCIAN0455-250G
3-Nitro-o-toluidina ≥98.0% (by GC)
3-Nitro-o-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
Punto di ebollizione: 305°C
Punto di fusione: 87…89 °C
Densità: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007731
CAS Number: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f0283c15e3712ca69ea009a3cb6260593e09a40&vid=1f0283c15e3712ca69ea009a3cb6260593e09a40&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity