Stampa…
2-Amino-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
A0400-25G A0400-500G
TCIAA0400-25GEA 16 EUR
TCIAA0400-25G TCIAA0400-500G
2-Amino-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Amino-3-methylpyridine
Formula: C₆H₈N₂
Punto di ebollizione: 221,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 29…32 °C
Densità: 1,073 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006320
CAS Number: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02ac60fb48f013b0b66a2d9cd3fbb0e99bf5de31&vid=02ac60fb48f013b0b66a2d9cd3fbb0e99bf5de31&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 30.0 to 33.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity