Stampa…
2-Aminopurine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Purin-2-amine, 7H-Purin-2-amine
A1111-1G A1111-200MG
TCIAA1111-1GEA 886 EUR
TCIAA1111-1G TCIAA1111-200MG
2-Aminopurine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Aminopurine
Formula: C₅H₅N₅
Peso molecolare: 135,13 g/mol
Punto di fusione: 278°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005566
CAS Number: 452-06-2
EINECS: 207-197-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dc7e1488a6cdad45d180bcc6cdaea4e9f8e499c&vid=2dc7e1488a6cdad45d180bcc6cdaea4e9f8e499c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %