Stampa…
2-Methylbenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
M0942-25ML M0942-5ML
TCIAM0942-25MLEA 111 EUR
TCIAM0942-25ML TCIAM0942-5ML
2-Methylbenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 82°C
Punto di fusione: < 0 °C
Densità: 0,9921 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 84°C
MDL Number: MFCD00008112
CAS Number: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c60a5b2f601f418d379e176e027b3ed196a5644a&vid=c60a5b2f601f418d379e176e027b3ed196a5644a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %