o-Toluidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
T0299-25G
T0299-500G
TCIAT0299-25GEA
16
EUR
TCIAT0299-25G
TCIAT0299-500G
o-Toluidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
o-Toluidina
Formula:
C₇H₉N Punto di ebollizione: 201°C Punto di fusione: < –15 °C Densità: 0,998 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 86°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007730 CAS Number: 95-53-4 EINECS: 202-429-0 UN: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,09536 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |