Stampa…

2-Etilesilamina ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 2-Ethyl-1-hexylamine

E0126-25ML E0126-500ML E0126-100ML
TCIAE0126-25MLEA 16 EUR
TCIAE0126-25ML TCIAE0126-500ML TCIAE0126-100ML
2-Etilesilamina ≥98.0% (by GC)
2-Etilesilamina
Formula: C₈H₁₉N
Peso molecolare: 129,25 g/mol
Punto di ebollizione: 168°C
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,7882 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 53°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008148
CAS Number: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83b3aa9908b0bc816db05566b0989e82be747f0b&vid=83b3aa9908b0bc816db05566b0989e82be747f0b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR