Stampa…
Benzyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0224-25G I0224-5G
TCIAI0224-25GEA 98 EUR
TCIAI0224-25G TCIAI0224-5G
Benzyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Benzyl isothiocyanate
Formula: C₈H₇NS
Punto di ebollizione: 243°C
Punto di fusione: 24 °C
Densità: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004819
CAS Number: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31c01938516088fce995dbee4889481def2c345f&vid=31c01938516088fce995dbee4889481def2c345f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %