Stampa…
Isobutyl isothiocyanate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0186-25ML I0186-5ML
TCIAI0186-25MLEA 68 EUR
TCIAI0186-25ML TCIAI0186-5ML
Isobutyl isothiocyanate ≥97.0% (by GC)
Isobutyl isothiocyanate
Formula: C₅H₉NS
Punto di ebollizione: 164°C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 24°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022062
CAS Number: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cad6cefd910871c3524d43b176257d20958f4d2&vid=1cad6cefd910871c3524d43b176257d20958f4d2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %