Stampa…
2-(Dimethylamino)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: N,N-Dimethylpyridin-2-amine
D1680-25G D1680-500G
TCIAD1680-25GEA 70 EUR
TCIAD1680-25G TCIAD1680-500G
2-(Dimethylamino)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Dimethylamino)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 108°C
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 74°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006261
CAS Number: 5683-33-0
EINECS: 227-147-5
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a283b089b14ed77f56d57fc2da709353bd78e46b&vid=a283b089b14ed77f56d57fc2da709353bd78e46b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %