Stampa…
Iodoacetamide ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Iodoacetamide
I0044-25G I0044-500G I0044-100G
TCIAI0044-25GEA 54 EUR
TCIAI0044-25G TCIAI0044-500G TCIAI0044-100G
Iodoacetamide ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Iodoacetamide
Formula: ICH₂CONH₂
Peso molecolare: 184,96 g/mol
Punto di ebollizione: 266 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 91…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008028
CAS Number: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b08f880f11a25f5a0cf24c7c34a13be729c20290&vid=b08f880f11a25f5a0cf24c7c34a13be729c20290&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency