2-Iodobenzoyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Iodobenzoylchloride, o-Iodobenzoyl chloride
I0402-10G
I0402-25G
TCIAI0402-10GEA
49
EUR
TCIAI0402-10G
TCIAI0402-25G
2-Iodobenzoyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Iodobenzoyl chloride
Formula:
C₇H₄ClIO Peso molecolare: 266,47 g/mol Punto di ebollizione: 106°C Punto di fusione: 27…30 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001040 CAS Number: 609-67-6 EINECS: 210-196-1 UN: 3261 ADR: 8,III |
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |