Stampa…
N-Iodosuccinimide ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Iodopyrrolidine-2,5-dione
I0074-100G I0074-25G I0074-5G
TCIAI0074-100GEA 267 EUR
TCIAI0074-100G TCIAI0074-25G TCIAI0074-5G
N-Iodosuccinimide ≥99.0% (by titrimetric analysis)
N-Iodosuccinimide
Formula: C₄H₄INO₂
Peso molecolare: 224.99 g/mol
Punto di ebollizione: 356
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005512
CAS Number: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
Merck Index: 14,05045
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=923865edd3a6e70062397eb97ef14670e830ba95&vid=923865edd3a6e70062397eb97ef14670e830ba95&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Acetone almost transparency