Tetrabutilammonio ioduro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₃₆IN Punto di fusione: 143…146 °C Densità: 1,0027 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011636 CAS Number: 311-28-4 EINECS: 206-220-5 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 144.0 to 149.0 deg-C |
Solubility in hot Water | almost transparency |