Stampa…
3-Iodo-o-xylene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0547-25G I0547-5G
TCIAI0547-25GEA 250 EUR
TCIAI0547-25G TCIAI0547-5G
3-Iodo-o-xylene ≥97.0% (by GC)
3-Iodo-o-xylene
Formula: C₈H₉I
Punto di ebollizione: 231°C
Densità: 1,64 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041437
CAS Number: 31599-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c62e02e6f923045798a01fc31ecd050a0a69407&vid=2c62e02e6f923045798a01fc31ecd050a0a69407&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %