Stampa…
Guanidina tiocianato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
G0230-25G G0230-500G
TCIAG0230-25GEA 36 EUR
TCIAG0230-25G TCIAG0230-500G
Guanidina tiocianato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Guanidina tiocianato
Formula: CH₅N₃·CHNS
Punto di fusione: 118 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013027
CAS Number: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cd35aac3ceef11179009094d87c8aec0b08785d&vid=1cd35aac3ceef11179009094d87c8aec0b08785d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency