Stampa…
Cloruro di fenilidrazina ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0184-25G P0184-100G
TCIAP0184-25GEA 17 EUR
TCIAP0184-25G TCIAP0184-100G
Cloruro di fenilidrazina ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Cloruro di fenilidrazina
Formula: C₆H₉ClN₂
Punto di fusione: 243…246 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012924
CAS Number: 59-88-1
EINECS: 200-444-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07293
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87cf1828fd97609f2f1d0bbaeb0d9c2c10a3ff27&vid=87cf1828fd97609f2f1d0bbaeb0d9c2c10a3ff27&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.5 %
Solubility in Water almost transparency