Stampa…
Guanidinio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
G0162-25G G0162-500G
TCIAG0162-25GEA 17 EUR
TCIAG0162-25G TCIAG0162-500G
Guanidinio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Guanidinio cloruro
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Punto di fusione: 185 °C
Densità: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013026
CAS Number: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 14,04562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acee467d0f4bdd5d1edd321ba1d87aba8d462903&vid=acee467d0f4bdd5d1edd321ba1d87aba8d462903&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency