Stampa…
Guanidinio carbonato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
G0161-25G G0161-500G
TCIAG0161-25GEA 16 EUR
TCIAG0161-25G TCIAG0161-500G
Guanidinio carbonato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Guanidinio carbonato
Formula: C₃H₁₂N₆O₃
Punto di fusione: 197 °C
Densità: 1,251 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013029
CAS Number: 593-85-1
EINECS: 209-813-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=762603d83a7ba84ff4703e2bbf4be2b756326183&vid=762603d83a7ba84ff4703e2bbf4be2b756326183&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %