Stampa…
3,4-Difluorothiophenol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D4121-25G D4121-5G
TCIAD4121-25GEA 460 EUR
TCIAD4121-25G TCIAD4121-5G
3,4-Difluorothiophenol ≥97.0% (by GC)
3,4-Difluorothiophenol
Formula: C₆H₄F₂S
Punto di ebollizione: 70°C
MDL Number: MFCD03094279
CAS Number: 60811-24-7
UN: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb4c47f21cccb839a25998b3c542905b9486c5ef&vid=eb4c47f21cccb839a25998b3c542905b9486c5ef&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %