Stampa…
2-Fluorothioanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-2-(methylthio)benzene, 2-Fluorophenyl methyl sulphide
F0565-25G F0565-5G
TCIAF0565-25GEA 247 EUR
TCIAF0565-25G TCIAF0565-5G
2-Fluorothioanisole ≥98.0% (by GC)
2-Fluorothioanisole
Formula: C₇H₇FS
Punto di ebollizione: 194°C
Flash Pt: 91°C
MDL Number: MFCD03093762
CAS Number: 655-20-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f586297805c0c6f93d157b44a52f02fc496bd68&vid=0f586297805c0c6f93d157b44a52f02fc496bd68&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %