Stampa…
2,3,4,5,6-Pentabromobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (2,3,4,5,6-Pentabromophenyl)methanol, Pentabromobenzyl alcohol, 2,3,4,5,6-Pentabromobenzylalcohol
P1457-1G P1457-5G
TCIAP1457-1GEA 24 EUR
TCIAP1457-1G TCIAP1457-5G
2,3,4,5,6-Pentabromobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
2,3,4,5,6-Pentabromobenzyl alcohol
Formula: C₇H₃Br₅O
Peso molecolare: 502,62 g/mol
Punto di ebollizione: 395 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 272 °C
MDL Number: MFCD00192377
CAS Number: 79415-41-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81b16b0445733c6effd204ec769f77ed6b058b7d&vid=81b16b0445733c6effd204ec769f77ed6b058b7d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %