Stampa…
Pentafluoropropionic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
P0566-25G P0566-5G
TCIAP0566-25GEA 170 EUR
TCIAP0566-25G TCIAP0566-5G
Pentafluoropropionic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Pentafluoropropionic anhydride
Formula: C₆F₁₀O₃
Peso molecolare: 310.05 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Densità: 1.571
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000429
CAS Number: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2698a32155d557907197a903dd4d8f66822ed221&vid=2698a32155d557907197a903dd4d8f66822ed221&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Anilin Method) min. 95.0 %