Stampa…

2-Fluoro-4-nitroanisole ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

F0617-1G F0617-5G
TCIAF0617-1GEA 16 EUR
TCIAF0617-1G TCIAF0617-5G
2-Fluoro-4-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-4-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Peso molecolare: 171,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061095
CAS Number: 455-93-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500a2e3628eba12fa7368dba8d1ee4b04735e29d&vid=500a2e3628eba12fa7368dba8d1ee4b04735e29d&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR