2-Fluoro-3-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₃FIN Punto di ebollizione: 99°C |
MDL Number:
MFCD03095287 CAS Number: 113975-22-7 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |