Stampa…
Difluoroacetic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D1423-25G D1423-5G
TCIAD1423-25GEA 120 EUR
TCIAD1423-25G TCIAD1423-5G
Difluoroacetic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Difluoroacetic acid
Formula: C₂H₂F₂O₂
Punto di ebollizione: 135°C
Punto di fusione: 0°C
Densità: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 78°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004220
CAS Number: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7cc635bc44758434b6df660a2c472cad4ae80d7&vid=d7cc635bc44758434b6df660a2c472cad4ae80d7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Water max. 3.0 %