2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇HClF₄O Punto di ebollizione: 53 - 54 °C (1013 hPa) Densità: 1,58 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 89°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075164 CAS Number: 94695-48-4 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |