Stampa…

α,α,α-Trifluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone

T0848-25G T0848-5G
TCIAT0848-25GEA 109 EUR
TCIAT0848-25G TCIAT0848-5G
α,α,α-Trifluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
α,α,α-Trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅F₃O
Peso molecolare: 174,12 g/mol
Punto di ebollizione: 166°C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 1,2799 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 41°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000420
CAS Number: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e57914d51cd97795b56ff0a06e00d4e204f7165&vid=1e57914d51cd97795b56ff0a06e00d4e204f7165&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR