Stampa…
2-Fluorobiphenyl ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
F0265-25G F0265-5G
TCIAF0265-25GEA 153 EUR
TCIAF0265-25G TCIAF0265-5G
2-Fluorobiphenyl ≥97.0% (by GC)
2-Fluorobiphenyl
Formula: C₁₂H₉F
Punto di ebollizione: 248°C
Punto di fusione: 73…74 °C
Densità: 1,2452 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00000317
CAS Number: 321-60-8
EINECS: 206-290-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bb3ebe69c9b7296d32577b4204882f991cfbba7&vid=7bb3ebe69c9b7296d32577b4204882f991cfbba7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 76.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity