2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Punto di ebollizione: 129 - 130 °C (1013 hPa) Densità: 1,3079 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 32°C |
MDL Number:
MFCD00236217 CAS Number: 1583-59-1 EINECS: 216-431-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |