Cesium fluoride
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
C2204-100G
C2204-25G
TCIAC2204-100GEA
164
EUR
TCIAC2204-100G
TCIAC2204-25G
Cesium fluoride
Cesium fluoride
Formula:
CsF Punto di ebollizione: 1251 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 680 °C Densità: 4,627 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010960 CAS Number: 13400-13-0 EINECS: 236-487-3 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,02012 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity | min. 99.0 % |