Stampa…

Diphenyl phthalate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Phthalic acid diphenyl ester, Phenyl phthalate

P0305-25G P0305-500G
TCIAP0305-25GEA 22 EUR
TCIAP0305-25G TCIAP0305-500G
Diphenyl phthalate ≥98.0% (by GC)
Diphenyl phthalate
Formula: C₂₀H₁₄O₄
Peso molecolare: 318,33 g/mol
Punto di ebollizione: 257°C
Punto di fusione: 74…76 °C
Densità: 1,313 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003038
CAS Number: 84-62-8
EINECS: 201-546-4
Merck Index: 14,07306
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58c74c4b69ec616b54d360eb0d513754fdf7e943&vid=58c74c4b69ec616b54d360eb0d513754fdf7e943&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR