Stampa…

Fenil salicilato ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl Salicylate

S0017-25G S0017-500G
TCIAS0017-25GEA 16 EUR
TCIAS0017-25G TCIAS0017-500G
Fenil salicilato ≥98.0% (by GC)
Fenil salicilato
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Punto di ebollizione: 173°C
Punto di fusione: 41…43 °C
Densità: 1,307 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002213
CAS Number: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07310
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d190f2c627160ab825dd3186ff7725875aa0ee48&vid=d190f2c627160ab825dd3186ff7725875aa0ee48&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR