Acido maleico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
M0006-25G
M0006-500G
TCIAM0006-25GEA
17
EUR
TCIAM0006-25G
TCIAM0006-500G
Acido maleico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Acido maleico
Formula:
C₄H₄O₄ Peso molecolare: 116.07 g/mol Punto di ebollizione: 256 Punto di fusione: 131°C Flash Pt: 127 (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063177 CAS Number: 110-16-7 EINECS: 203-742-5 UN: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 14,05703 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | transparency |