Stampa…
Acido Ftalico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0287-25G P0287-500G
TCIAP0287-25GEA 17 EUR
TCIAP0287-25G TCIAP0287-500G
Acido Ftalico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Acido Ftalico
Formula: C₈H₆O₄
Punto di ebollizione: 315 - 317 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 210°C
Densità: 1,576 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002467
CAS Number: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 14,07371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70a30f28c7f61a21e76cbf115cadbdc7541533aa&vid=70a30f28c7f61a21e76cbf115cadbdc7541533aa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency