Stampa…
(±)-2-Mercaptopropionic acid ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Mercaptopropionic acid
M0060-25G M0060-500G M0060-100G
TCIAM0060-25GEA 17 EUR
TCIAM0060-25G TCIAM0060-500G TCIAM0060-100G
(±)-2-Mercaptopropionic acid ≥97.0% (by GC)
(±)-2-Mercaptopropionic acid
Formula: C₃H₆O₂S
Peso molecolare: 106,15 g/mol
Punto di ebollizione: 115°C
Punto di fusione: 10…14 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 107°C
MDL Number: MFCD00004862
CAS Number: 79-42-5
EINECS: 201-206-5
UN: 2936
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09340
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=412041467ab091349952cd803d25dff5fe92ef74&vid=412041467ab091349952cd803d25dff5fe92ef74&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %