3-Mercaptopropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
M0061-25G
M0061-500G
M0061-100G
TCIAM0061-25GEA
16
EUR
TCIAM0061-25G
TCIAM0061-500G
TCIAM0061-100G
3-Mercaptopropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Mercaptopropionic acid
Formula:
C₃H₆O₂S Punto di ebollizione: 116°C Punto di fusione: 17…19 °C Densità: 1,2199 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 132°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004897 CAS Number: 107-96-0 EINECS: 203-537-0 UN: 2922 ADR: 8,II |
|
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |