(2-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₄OH)CH₂COOH Punto di ebollizione: 328 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 145…146 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004323 CAS Number: 614-75-5 EINECS: 210-393-2 |
|
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 143.0 to 148.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |