Acido glicolico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
G0196-25G
G0196-500G
G0196-100G
TCIAG0196-25GEA
22
EUR
TCIAG0196-25G
TCIAG0196-500G
TCIAG0196-100G
Acido glicolico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acido glicolico
Formula:
C₂H₄O₃ Punto di ebollizione: 266 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 79…80 °C Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: ≥ 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004312 CAS Number: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,04498 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 80.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |