4-Aminobutyric acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Synonyms:
GABA, γ-Aminobutyric acid
Formula:
C₄H₉NO₂ Peso molecolare: 103.12 g/mol Punto di ebollizione: 248 Punto di fusione: 202 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008226 CAS Number: 56-12-2 EINECS: 200-258-6 Merck Index: 14,00430 |
|
Appearance | White powder to crystaline |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |